Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Druckverschluss
Lieferant: LAMAPLAST
55 539 58
LAMA55EA 31 EUR
LAMA55 LAMA539 LAMA58
Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Druckverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Für Lebensmittel
  • Mit selbstversiegelndem, manipulationssicherem Schraubverschluss
Die quadratische Form ermöglicht eine bessere Nutzung des Raums. Der selbst versiegelnde Schraubverschluss ist manipulationssicher. Dank der weiten Öffnung eignen sie sich zur Lagerung von Cremes, halbfesten Substanzen, Granulaten und Pulvern.