Präzisionsthermometer
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
1032302 1032403 1032402 1032303 1032402/04/3P
SCNL1032302EA 64.8 EUR
SCNL1032302 SCNL1032403 SCNL1032402 SCNL1032303 SCNL1032402/04/3P
Präzisionsthermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Präzisions-Laborthermometer eignen sich für die amtliche Zertifizierung.
  • Vollständiges Eintauchen
  • Weiße Rücken- oder farblose prismatische Kapillarform
Toluol oder Alkohol, eingeschlossen oder Stammtyp
Conforms to DIN 12778.
Until 10th October 2017 it is still allowed to use mercury thermometers if they are exclusively intended to be used for tests as per standards which require the usage of mercury thermometers.
Zertifizierungen: Conform to DIN 12778.
Bestellinformation: Mit Werkszertifikat oder mit DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.