Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 890
Lieferant: Showa
890E-L 890E-M 890E-S 890E-XL
112-5055EA 374 EUR
112-5055 112-5056 112-5057 112-5058
Chemikalienbeständige Handschuhe, Showa 890
Handschuhe
Diese dünnen, nicht gefütterten Handschuhe mit Rollrand bestehen aus Viton®. Sie schützen die Hände vor einer Vielzahl an chemischen Gefahren (z. B. PCB und Kohlenwasserstoff) und eignen sich optimal für die Nutzung in der petrochemischen Industrie.
  • Impermeabel daher ideal für Arbeiten in fettigen und feuchten Umgebungen
  • Bündchen verhindern das Eindringen von Schmutz in den Handschuh
  • Guter Schutz der Handgelenke
  • Anatomische Form für perfekten Sitz
Length: 350 mm
Thickness: 0,70 mm
Colour: Black
EN 388 (2101), EN 374 (DFL); Cat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1020X), EN ISO 374-1 Typ B (DFL), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III