Lederhandschuhe, Stronghand® Welderstar
Lieferant: FELDTMANN HELMUT
0272/11 0272/10 0272/8 0272/9
FELD0272/11EA 8.6 EUR
FELD0272/11 FELD0272/10 FELD0272/8 FELD0272/9
Lederhandschuhe, Stronghand® Welderstar
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus Rindnappaleder. Die Stulpe ist aus Spaltleder gefertigt.
  • Sehr weiches, geschmeidiges Leder
  • Doppelnaht aus Aramid-Garn
Besonders zum Argon-Schweißen geeignet.
Colour: Beige/grey
EN 388; DIN EN 12477 exposition A
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3131X); DIN EN 12477 Ausführung A