Messkolben, trapezförmig, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
936403 936404 936407 936406
BRND936403EA 58.5 EUR
BRND936403 BRND936404 BRND936407 BRND936406
Messkolben, trapezförmig, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3,3 mit PP- oder Glas-Stopfen.
  • Justiert auf ‘In’
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Lieferung inklusive Einzelzertifikat
* Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042