Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
2.37253 2.37291 2.37290 2.37236 2.37254 2.37255 2.37245 2.37234 2.37252 2.37251 2.37250 2.37249 2.37248 2.37247 2.37246 2.37243 2.37238
612-3617EA 57.1 EUR
612-3617 BRND2.37291 BRND2.37290 BRND2.37236 BRND2.37254 BRND2.37255 BRND2.37245 BRND2.37234 BRND2.37252 BRND2.37251 BRND2.37250 BRND2.37249 BRND2.37248 BRND2.37247 BRND2.37246 BRND2.37243 BRND2.37238
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
  • Graduierung und Beschriftung in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Gesamtbestellung aus einem Batch, Lieferung mit Chargenzertifikat
* In Ergänzung zu DIN.
**Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.