Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Lieferant: Brand
2.36853 2.36845 2.36851 2.36843 2.36838 2.36848 2.36850 2.36854 2.36842 2.36852 2.36849 2.36847 2.36846
BRND2.36853EA 57.1 EUR
BRND2.36853 BRND2.36845 BRND2.36851 BRND2.36843 BRND2.36838 BRND2.36848 BRND2.36850 BRND2.36854 BRND2.36842 BRND2.36852 BRND2.36849 BRND2.36847 BRND2.36846
Messkolben, Klasse A, braune Graduierung, BLAUBRAND® ETERNA
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf ‘In’
  • Ringmarke und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Lieferung aus einer Charge, inklusive Chargenzertifikat
*Weithals
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Werden mit einem beiliegenden Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.