Kartuschenfilter, Fluorogard® AT
Lieferant: ENTEGRIS
CTFG0STPE CTFV01TPEPW CTFG01TPEKPW CTFV0STPE CTFZ0STPE CTFV01TK1
ENTECTFG0STPEEA 0 EUR
ENTECTFG0STPE ENTECTFV01TPEPW ENTECTFG01TPEKPW ENTECTFV0STPE ENTECTFZ0STPE ENTECTFV01TK1
Kartuschenfilter, Fluorogard® AT
Filter Filterkartuschen
Diese Filter sind so konzipiert, dass sie beständig Partikel aus einer großen Bandbreite von Säuren, Basen und anderen Prozessmaterialien entfernen. Sie sind ideal für Anwendungen mit mittleren bis hohen Durchflussraten und verursachen nur geringe Anschaffungskosten als Trockenausstattung oder befeuchtetes Produkt, das schnell eingesetzt werden kann. Befeuchtete Patronen verhindern Wechselwirkungen von Alkohol und chemischen Materialien, vermeiden potentielle Kontaminationsquellen und minimieren die Ausfallzeiten.
  • Ideal für Anwendungen bei höheren Temperaturen
  • Große Bandbreite an chemischer Verträglichkeit
  • Hergestellt in einer nach ISO 9001 zertifizierten Anlage unter Reinraumbedingungen und Dokumentationskontrollen
Gehäuse: PTFE, Membran: gefaltetes hydrophobes PTFE
Maximale Betriebstemperatur: 150 °C
Maximaler Vorwärts-Differenzdruck: 5,1 bar bei 25 °C; 0,51 bar bei 150 °C
Maximaler Rückwärts-Differenzdruck: 3,5 bar bei 25 °C