Phosphat-Standard (in P) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84989.180EA
41
EUR
84989.180
84989.260
Phosphat-Standard (in P) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Phosphat-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.