Iodid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84972.180EA
36.2
EUR
84972.180
84972.260
Iodid-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards
Anionische Standards
Jod-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind. Lieferung inklusive Analysenzertifikat.