Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Lieferant: Ansell
78-103/9 78-202/7 78-202/9 78-203/7 78-203/9 78-102/7 78-102/9 78-103/7
112-4967EA 59.5 EUR
112-4967 112-4996 112-4997 112-4998 112-4999 112-4964 112-4965 112-4966
Kälteschutzhandschuhe, ActivArmr® 78-102 / 78-202
Handschuhe
Diese Strickhandschuhe aus Acryl/Spandex bieten eine sehr gute thermische Isolierung. Sie sind mit oder ohne PVC-Punktbeschichtung auf der Handinnenfläche erhältlich.
  • Modelle mit Punktbeschichtung an der Innenhand eigenen sich ausgezeichnet für Arbeiten, die eine erhöhte Griffsicherheit erfordern
  • Kann als Unterziehhandschuh mit flüssigkeitsdichten oder schnittfesten Handschuhen getragen werden
  • Latex-frei: kein Risiko von Typ-I-Allergien
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung (Lagerbereiche, Umgang mit tiefgefrorenen Produkten, Transport).
Gauge: 10
Colour: Blue
78-102/78-103: EN 388 (113X), EN 511 (010), Cat. II 78-202/78-203: EN 388 (313X), EN 511 (010), Cat. II Food contact approved
Zertifizierungen: 78-102/ 78-103: EN 388:2016 (113XB), EN 511 (010), Kat. II
78-202/ 78-203: EN 388:2016 (313XB), EN 511 (010), Kat. II
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
Verpackung: 78-102/ 78-202: 1 Paar in einem Beutel.
78-103/ 78-203: 12 Paar in einem Beutel.