Einweg-Probenehmer für Pulver, SteriWare®
Lieferant: Sampling Systems
8240H-1000 8240H-1000S
SAMP8240H-1000EA 601 EUR
SAMP8240H-1000 SAMP8240H-1000S
Einweg-Probenehmer für Pulver, SteriWare®
Probenehmer Probenehmer (Einweg)
Designed to collect single large volume sample from a single known point.
  • Einweg-Artikel, gammasterilisiert
  • In einem Reinraum der Klasse 100.000 montiert und verpackt
  • BSE/TSE-frei sowie vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
Zertifizierungen: Entspricht FDA und EU 10/2011, ATEX-konform.