Einweg-Datenlogger, Testo 184 T1 und Testo 184 T2
Lieferant: Testo
0572.1841 0572.1842
620-2306EA 53 EUR
620-2306 620-2309
Einweg-Datenlogger, Testo 184 T1 und Testo 184 T2
Datenlogger
Diese Datenlogger sind für eine genaue Überwachung konzipiert, damit eine Unterbrechung der Kühlkette in der Qualitätskontrolle vermieden wird. Sie werden beim Frachttransport und in Laderäumen eingesetzt, um die Temperatur empfindlicher Waren zu überwachen.
  • Eindeutige Anzeige: Roter/grüner LED-Alarm
  • Einfache und intuitive Bedienung, schnelle Konfiguration
  • Klare PDF-Berichterstellung und Auslesen
  • Sichere IT-Integration ohne Installation
  • Wenn der Logger an einen PC angeschlossen wird, kann ein PDF-Bericht erstellt werden
In order to work more efficiently, with the dataloggers all the files are stored directly and securely in the respective testo 184. No software installation required on PC or notebook in order to configure a testo 184 data logger. The pdf configurationn tool is stored in the logger itself and can be opened with the simple double-click.
If advance read out options are required, the customer can obtain these by purchasing ComSoft Professional.
Zertifizierungen: EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; 2011/65/EU standards and RTCA/DO-160G authorisations.