Gesichtsschutz, Medizin, 701/701.02
Lieferant: UNIVET
701.00.00.00 701.02.00.00
UNVT701.00.00.00EA 36 EUR
UNVT701.00.00.00 UNVT701.02.00.00
Gesichtsschutz, Medizin, 701/701.02
Gesichtsschutz
Diese Azetat-Gesichtsschutze sind ideal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
  • Visier aus thermogeformtem beschlagfreiem Azetat
  • Kann über Schutzbrillen getragen werden
  • 701 mit weichem Schaumstoff an der Vorderseite des Kopfbügels und um 90° hochklappbar
  • 701.02 mit einstellbarem Elastikband
Gewicht: 90 g (701) oder 95 g (701.02)
Zertifizierungen: EN 166