Neutrales Reinigungsmittel für Reinräume, ClearKlens Plus VH5
Lieferant: Diversey
7513376 7513374 7515165
141-1378EA 149 EUR
141-1378 141-1377 141-1379
Neutrales Reinigungsmittel für Reinräume, ClearKlens Plus VH5
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
ClearKlens Plus besteht aus einer konzentrierten Mischung aus Reinigungsmitteln und Emulgatoren. Die ausgewogene neutrale Rezeptur ist besonders wirksam gegen Produktrückstände in der Pharma- und Kosmetikindustrie.
  • Erhältlich in Portionsflaschen mit 30 ml-Abgabe für eine einfache Verdünnung
  • Verträglich mit den meisten Materialien in pharmazeutischen Reinräumen
  • Portionsflasche gefiltert auf 0,2 µm, steril befüllt und doppelt verpackt
  • Im Lieferumfang enthalten: Analysen- und ggf. Sterilitätszertifikat