Stopfen, PE
Lieferant: DWK Life Sciences
292050707 292050201 292050304 292050604 292050801 292050904 292051103 292051206 292050407
214-0399EA 14.3 EUR
214-0399 214-0395 214-0396 214-0398 214-0400 214-0401 214-0402 214-0403 214-0397
Stopfen, PE
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Diese Stopfen haben einen ergonomischen Griff, der das Öffnen und Schließen der Flaschen leichter und sicherer macht. Farbige Einsätze in den verschiedenen Größen erleichtern die Identifizierung des entsprechenden Normschliffs (NS / TS).
Zertifizierungen: DIN 12254