Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
Packaged under nitrogen.
84865.260EA 256 EUR
84865.260 84865.290 84865.180
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Siedepunkt: 100…101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,2…8,4 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 (3),II
REACH-Nummer: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Fe (Iron) (0.1%) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (225 nm) (0.1 %) Min. 20 %
Transmittance (235 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (260 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitability for LC-MS (0.1 %) Passes test