Flächendesinfektionsmittel, Meliseptol® rapid
Lieferant: B. Braun
18566 18564 18567 18565 18583 19108
BRAU18566EA 11.8 EUR
BRAU18566 BRAU18564 BRAU18567 BRAU18565 BRAU18583 BRAU19108
Flächendesinfektionsmittel, Meliseptol® rapid
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Gebrauchsfertiges alkoholisches Flächendesinfektionsmittel auf Basis von n-Propanol und quaternären Ammoniumverbindungen. Es ist wirksam gegen Bakterien, Mykobakterien (M. terrae), Hefen und Viren (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Polio, Rota und Vaccinia).
  • Aktivität unverdünnt: 1 Minute
  • Aldehyd- und alkylaminfrei
  • Vollständig viruzid nach 10 Minuten
Bestellinformation:
1L Sprühflasche (BRAU18565): Sprühkopf (148-4100) muss separat bestellt werden.