Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® med
Lieferant: Bode
981113 981112 981114 9813162_U
BODL981113EA 8.8 EUR
BODL981113 BODL981112 BODL981114 BODE9813162_U
Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® med
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Sterillium® med ist ein ethanolbasiertes Händedesinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion zum Einreiben mit guter Hautverträglichkeit.
  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze und umhüllte Viren
  • 1,5 min Einwirkzeit für chirurgische Händedesinfektion
  • Ohne Waschbecken und Wasser nutzbar
  • Farbstoff- und parfümfrei
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
* Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.