ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Anatom, 32189
Lieferant: Abeba
32189/36 32189/37 32189/38 32189/39 32189/40 32189/41 32189/42 32189/43 32189/44 32189/45 32189/46 32189/47 32189/48 32189/52 32189/51 32189/50 32189/49
ABEB32189/36EA 105 EUR
ABEB32189/36 ABEB32189/37 ABEB32189/38 ABEB32189/39 ABEB32189/40 ABEB32189/41 ABEB32189/42 ABEB32189/43 ABEB32189/44 ABEB32189/45 ABEB32189/46 ABEB32189/47 ABEB32189/48 ABEB32189/52 ABEB32189/51 ABEB32189/50 ABEB32189/49
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, mit Klettverschluss, Anatom, 32189
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Velours mit Textileinsätzen, reflektierendem Material, Velcro® Klettverschluss und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle, orthopädische Einlegesohlen möglich
  • Asymmetrische Ferse und Flexzone für eine natürliche Lagerung und Bewegung des Fußes
  • TPU-Torsionsgelenk, Senkfußeinlage und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Sanitized® behandelt zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Stahlkappe (200 J)
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC