MaxQ™ 8000 Inkubationsschüttler
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SHKE8000-8CE SHKE8000-1CE SHKE8000-1CEPR
444-0897EA 24000 EUR
444-0897 444-0896 BARNSHKE8000-1CEPR
MaxQ™ 8000 Inkubationsschüttler
Schüttler Inkubationsschüttler
Mit der dreifachen Kapazität eines Standschüttlers bei nahezu gleicher Stellfläche eignen sich diese Geräte ideal für Forschungsarbeiten mit großen Volumen oder zur Aufskalierung. Für empfindliche eukaryotische Kulturapplikationen geeignet - mit kontaminationsreduzierender HEPA-Filterung, abgerundeten Ecken, der einteiligen Kammer und der hohen Temperaturkonstanz - und auch für anspruchsvolle prokaryotische Kulturapplikationen verwendbar. Die stabile Bauweise ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich ohne Einschränkungen, selbst beim „energischen Schütteln“ bei drei übereinander gestapelten Geräten.
  • Mikroprozessorgesteuertes Kontroll-/Überwachungssystem: Gleichzeitige Anzeige der Soll- und Istwerte; Aufzeichnung der Gesamtbetriebszeit von Motor- und Antriebssystem; akustische/optische Alarmmeldungen bei Über- und Untertemperatur gewährleisten optimalen Produktschutz
  • Bedienfeld: Hintergrundbeleuchtetes 2-Zeilen alphanumerisches LCD-Display mit 40 Zeichen für aktuelle (Ist) und Soll-Parameterwerte und Alarmfunktionen; Symbole/Tasten ermöglichen eine einfache Programmierung der Sollparameter
  • Bauweise: Elektronische Komponenten und HEPA-Filter sind während den normalen Wartungs- und Servicearbeiten leicht von der Vorderseite erreichbar
  • Mechanik: Robuster exzentrischer Antriebsmechanismus ermöglicht einen weiten Drehzahlbereich von 25 bis 400 min⁻¹ (±1 min⁻¹) bei minimaler Vibration, selbst bei drei übereinander gestapelten Schüttlern
Kapazität: Zwölf 2-L-Erlenmeyerkolben.
Lieferumfang: Lieferumfang: Stapelset mit jedem Schüttler mitgeliefert. Ein ausziehbares Spezial- oder Universal-Schütteltablar (749×457 mm) ist erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Wenden Sie sich für vollständige Spezifikationen und Informationen zum Zubehör für diese Systeme bitte an Ihr VWR-Vertriebszentrum.