Medien für die Kryokonservierung, SeraFree
Lieferant: VWR Chemicals
N655-50MLEA 639 EUR
N655-50ML N676-50ML
Medien für die Kryokonservierung, SeraFree
Zelleinfriermedien
SeraFree™ Medien für die Kryokonservierung sind gebrauchsfertige Tiefkühlmedien für die Kryokonservierung von adhärenten oder kultivierten Suspensionszellen. Durch die nicht tierische Medienzusammensetzung, die für Zellviabilität und Zellwachstum nach dem Auftauen optimiert wurde, entfällt die Chargenvariabilität. Geeignet für die Verwendung in Umgebungen, in denen die Nutzung von tierischen Produkten nicht zulässig ist.
  • Endotoxin getestet
  • Gebrauchsfertige RPMI- oder DMEM-basierte Medien ohne tierische Stoffe
  • Optimierung von Zellwachstum und Zellviabilität nach dem Auftauen
  • Verringert die Gefahr der Übertragung von Infektionskrankheiten