Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ VIP-L
Lieferant: CONTEC
AMVL0001 AMVL0002 AMVL0004
CONTAMVL0001EA 778 EUR
CONTAMVL0001 CONTAMVL0002 CONTAMVL0004
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ VIP-L
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher mit Standardgewicht haben eine strukturierte Oberfläche und bestehen aus Endlosfilament-Polyestergewebe. Sie sind ideal für effektive Reinigungsvorgänge.
  • Weiche, strukturierte Wischtücher reinigen Oberflächen ohne zu verkratzen
  • Äußerst geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern
  • Gute Aufnahmefähigkeit mit Lösungsmitteln
  • Chemikalienbeständig
Das Wischtuch wird im Laserschneideverfahren hergestellt, wobei die Fasern an den Kanten versiegelt werden. Es ist gewaschen und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4 zur weiteren Verringerung von Kontamination.