Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen, LaboPlast®
Lieferant: BURKLE
0331-0050 0331-0020 0331-0100
BURK0331-0050EA 0.77 EUR
BURK0331-0050 BURK0331-0020 BURK0331-0100
Flaschen, Enghals, quadratisch, HDPE, mit Schraubverschlüssen, LaboPlast®
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, durchscheinend.
  • Bruchsicher
  • Spezielles Beschriftungsfeld für Etiketten oder manuelle Beschriftung
  • Auslaufsicher
Quadratische Flasche zum Füllen und Lagern von Flüssigkeiten, Pulver und Granulaten.