Kapillarsäulen, CP-Al₂O₃/Na₂SO₄
Lieferant: VARIAN
CP7565 CP7568 CP7567 CP7565I5 CP7586 CP7587
568-0707EA 1670 EUR
568-0707 568-0710 568-0709 568-0708 568-0711 568-0712
Kapillarsäulen, CP-Al₂O₃/Na₂SO₄
Chromatographiesäulen
CP-Al₂O₃/Na₂SO₄ ist eine Aluminiumoxid-PLOT-Säule, die eine hohe Selektivität für die Trennung von C₁ im ppm-Bereich bietet bis C₅-Kohlenwasserstoffe in einem Hauptstrom von C₁- bis C₅-Kohlenwasserstoffen. Das Na₂SO₄-Deaktivierungssalz sorgt für eine polare Al₂O₃-Oberfläche, so dass ungesättigte Verbindungen wie Ethylen und Acetylen länger erhalten bleiben. Diese Säulen analysieren mehr Verbindungen in einem einzigen Lauf als gepackte Säulen und liefern dennoch eine höhere Auflösung und schnellere Analysezeiten. Im Vergleich zu flüssigen stationären Phasen bietet CP-Al₂O₃ eine erhöhte Selektivität und ermöglicht die Trennung aller C₁- bis C₅-Kohlenwasserstoffisomere. CP-Al₂O₃ arbeitet ohne die Notwendigkeit einer Kühlung unterhalb der Umgebungstemperatur.
  • Dickfilme mit hoher Kapazität
  • Da keine Kühlung unterhalb der Umgebungstemperatur erforderlich ist, wird der Betrieb vereinfacht
Temperaturgrenzen: -100 bis +200/200 °C
Ähnliche Phasen: Al₂O₃/KCl, Rt-Alumina PLOT, Alumina PLOT, RT-Alumina BOND/KCl , Alumina chloride PLOT, AB-PLOT Al₂O₃ KCl