Sicherheitsschuhe mit Velcro® Klettverschluss, Protektor Line, 2230/2232
Lieferant: Abeba
2232/47 2232/36 2232/37 2232/38
ABEB2232/47EA 84.7 EUR
ABEB2232/47 ABEB2232/36 ABEB2232/37 ABEB2232/38
Sicherheitsschuhe mit Velcro® Klettverschluss, Protektor Line, 2230/2232
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Schuh aus Glattleder-Obermaterial, mit Lederfutter und einer rutschfesten PU-Laufsohle.
  • Rutschfeste PU-Laufsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Doppelter Velcro® Klettverschluss
Geeignet für den Einsatz in Küchen.
Farbe: Weiß oder Schwarz
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC