Berufsschuhe, zum Schnüren, Uni6, 6761
Lieferant: Abeba
6761/38 6761/39 6761/37 6761/48 6761/47 6761/46 6761/45 6761/44 6761/43 6761/42 6761/40 6761/36 6761/35 6761/41
ABEB6761/38EA 110 EUR
ABEB6761/38 ABEB6761/39 ABEB6761/37 ABEB6761/48 ABEB6761/47 ABEB6761/46 ABEB6761/45 ABEB6761/44 ABEB6761/43 ABEB6761/42 ABEB6761/40 ABEB6761/36 ABEB6761/35 ABEB6761/41
Berufsschuhe, zum Schnüren, Uni6, 6761
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Schuh aus Funktionsleder mit Wabenmuster, rutschfester Sohle und kraftstoffbeständiger PU-Schaumsohle.
  • Wasserabweisendes, kratzfestes Obermaterial
  • Schweißabsorbierendes Futter mit Silberfaser
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohlen; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized®-Behandlung reduziert Geruch und Bakterienwachstum
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN 20347:2012; O1, SRC