Sterilisationstücher, Steri-Wrap®
Lieferant: PROPPER MFG
311012 58752-920
PROP311012EA 0 EUR
PROP311012 PROP58752-920
Sterilisationstücher, Steri-Wrap®
Sterilisationsvliese
Diese Vlies-Sterilisationstücher für den Einmalgebrauch sind für allgemeine Anwendungen im Krankenhaus vorgesehen und eignen sich für alle Arten von Verpackungen. Sie können beidseitig verwendet werden und sind hervorragend flüssigkeitsabweisend.
  • Wirksame mikrobielle Barriere schützt die Verpackung
  • Fest verankerte Faserstruktur
  • Praktisch fusselfrei