Warnschutz-Fleecejacken, F300
Lieferant: Portwest
F300YERXS F300YERS F300YER5XL F300YERXXL F300YERXL F300YERM F300YERL F300YERXXXL F300YER4XL
PRTWF300YERXSEA 56.9 EUR
PRTWF300YERXS PRTWF300YERS PRTWF300YER5XL PRTWF300YERXXL PRTWF300YERXL PRTWF300YERM PRTWF300YERL PRTWF300YERXXXL PRTWF300YER4XL
Warnschutz-Fleecejacken, F300
Arbeitskleidung
Diese Jacke ist aus 100% Polyester hergestellt mit Anti-Pilling-Beschichtung. Sie verfügt über ein Nylon-Meshfutter am Körper und Nylonfutter an den Ärmeln. Ideal für kalte und windige Tage.
  • Mit Reflektionsband für verbesserte Sichtbarkeit
  • Anti-Pilling-Beschichtung sorgt dafür, dass keine unschönen Klumpen auf der Stoffoberfläche entstehen
  • Innere aufgesetzte Tasche, zwei sichere Seitentaschen mit Reißverschlüssen
  • Bund mit elastischer Zugkordel für eine komfortablere Passform
Gewicht (Außenmaterial): 300 g/m²
Gewicht (Polyesterfutter - Körper): 60 g/m²
Gewicht (Polyestertaft - Ärmel): 60 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3)