Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 800 J, Modell TJ 198 Ta
Lieferant: DuPont
TJ198TWHXL0025 TJ198TWH3X0025 TJ198TWHSM0025 TJ198TWHMD0025 TJ198TWHLG0025 TJ198TWH2X0025 TJ198TWH4X0025 TJ198TWH5X0025 TJ198TWH6X0025 TJ198TWH7X0025
DUPOTJ198TWHXL0025EA 451 EUR
DUPOTJ198TWHXL0025 DUPOTJ198TWH3X0025 DUPOTJ198TWHSM0025 DUPOTJ198TWHMD0025 DUPOTJ198TWHLG0025 DUPOTJ198TWH2X0025 DUPOTJ198TWH4X0025 DUPOTJ198TWH5X0025 DUPOTJ198TWH6X0025 DUPOTJ198TWH7X0025
Chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 800 J, Modell TJ 198 Ta
Einweg-Kleidung
Für diese robuste und dennoch leichte Kleidung wird eine spezielle „Undurchlässigkeitstechnologie“ verwendet, um eine effiziente Barriere gegen viele anorganische Chemikalien auf Wasserbasis und in niedrigen Konzentrationen (auch unter Druck) sowie Gefahrenpartikel geringer Größe zu erzielen. Das Gewebe ist zudem öl-abweisend.
  • Das Gewebe ist antistatisch behandelt (nur innen)
  • Robust aber sehr leicht (< 300 g)
  • Kapuze, Tyvek® Reißverschluss und selbstklebende Reißverschlussabdeckung für noch größeren Schutz
  • Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
  • Gummizüge an Gesicht, Handgelenken und Knöcheln sowie elastische Taille für gute Passform
  • Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Überklebte Saumnähte (orange) für Schutz und Festigkeit
Ideal zur Verwendung in sehr feuchten Umgebungen, bei denen Schutz vor Chemikalien und Flüssigkeiten sowie Ölbeständigkeit erforderlich sind. Zu den typischen Einsatzgebieten gehören industrielles Reinigen, Arbeiten in petrochemischen Einrichtungen, in der Kanalisation sowie Wartungsarbeiten.
Gewicht: 59 g/m²
Farbe: Weiß (mit orangefarbenen Nähten)
Zertifizierungen: EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, Typ 3-B (Zusätzliches Überkleben von Manschetten, Knöcheln, Kapuze und Reißverschlussabdeckung, um Flüssigkeitsdichte des Typs 3 zu erzielen); Typ 4-B/5-B/6-B; Kat. III
Verpackung: 25 pro Box, einzeln verpackt.