Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, VOCOL, Supelco®
Lieferant: Merck
24157 24154 24205-U 24217-U 25320-U 25358 25381 28463-U
24157.EA 1490 EUR
24157. 24154. 24205-U 24217-U 25320-U 25358. 25381. 28463-U
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, VOCOL, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese Säule mit mittlerer Polarität ist hauptsächlich für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) konzipiert und bietet eine hervorragende Retention und Auflösung hochflüchtiger Verbindungen.
  • Verbunden, proprietär
  • Hohe thermische Stabilität – maximale Temperaturen bis 250 °C