Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SLB-IL100, Supelco®
Lieferant: Merck
28884-U 28886-U 28887-U
28884-UEA 866 EUR
28884-U 28886-U 28887-U
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SLB-IL100, Supelco®
Chromatographiesäulen
Dabei handelt es sich um ionische Flüssigkeits-GC-Säulen. Sie bieten eine großartige Auswahl für die Analyse neutraler und polarisierbarer (doppelte und/oder dreifache C-C-Bindungen enthaltender) Analyten.
  • Nicht gebundene 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonan-bis(trifluormethylsulfonyl)imid-Phase
  • Beständig gegen Schäden durch Feuchtigkeit/Sauerstoff
  • Hohe thermische Stabilität - maximale Temperaturen bis 230 °C