Reinraumhandschuhe, Nitril, Nitrilite® 93-311
Lieferant: Ansell
93-311/6.5-7 93-311/7.5-8 93-311/8.5-9 93-311/9.5-10
112-0455EA 388 EUR
112-0455 112-0456 112-1165 112-0461
Reinraumhandschuhe, Nitril, Nitrilite® 93-311
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren, silikonfreien Handschuhe werden in einer kontrollierten Umgebung hergestellt. Sie weisen einen außergewöhnlich niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und Partikeln für einen ausgezeichneten Produktschutz auf.
  • Unsteril, ungepudert, strukturierte Fingerspitzen
  • Latexfrei, ohne Allergierisiko
  • Hervorragende Durchstichfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
  • Optimale elektrische Eigenschaften
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5.
Ideal für eine Vielzahl von industriellen Bereichen, von Elektronik über Lackierereien im Automobilbau bis hin zur Biotechnologie.
Reinheit: <2400 Partikel/cm²
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Kat. III; AQL 2,5
Verpackung: 50 Handschuhe pro Polybeutel, 2 Polybeutel pro Master-Beutel, 10 Masterbeutel pro Karton. 1,000 Handschuhe pro Packung. Verpackung und Kennzeichnung bedruckt mit IPA-beständiger Druckfarbe. Die Handschuhe sind doppelt verpackt für höchste Kontaminationskontrolle. Verpackt in einem Reinraum der Klasse 100.