Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SPB-5, Supelco®
Lieferant: Merck
25343 25347 25351 24101-U 24166 25304 25305-U 25317 25342 25350 25420-U 24034 24035 24036 24037 24048 24049 24050 24051
25343.EA 844 EUR
25343. 25347. 25351. 24101-U 24166. 25304. 25305-U 25317. 25342. 25350. 25420-U 24034. 24035. 24036. 24037. 24048. 24049. 24050. 24051.
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SPB-5, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese gebundenen Poly(5% Diphenyl/95% Dimethylsiloxan)-Säulen mit niedrigem Phenylgehalt verbessern die thermische Stabilität der Phase und sorgen gleichzeitig im Wesentlichen für eine Siedepunkt-Elutionsreihenfolge und eine leichte Erhöhung der Selektivität, insbesondere für aromatische Verbindungen.
  • Temperaturgrenze von −60 bis 320 °C
Zertifizierungen: Erfüllt die USP G27- und G36-Anforderungen.