Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SUPELCOWAX® 10, Supelco®
Lieferant: Merck
24080-U 24084 25375-U 24169 24211 24212 24284 24343 25300-U 25301-U 25325 25376 23308-U 25391 24077 24078 24079 24081 24082 24085-U
24080-UEA 794 EUR
24080-U 24084. 25375-U 24169. 24211. 24212. 24284. 24343. 25300-U 25301-U 25325. 25376. 23308-U 25391. 24077. 24078. 24079. 24081. 24082. 24085-U
Kapillarsäulen, traditionelle Phasen, SUPELCOWAX® 10, Supelco®
Chromatographiesäulen
Diese gebundenen SUPELCOWAX® 10-Säulen werden häufig für die Trennung und Reinheitsanalyse vieler polarer Verbindungen verwendet, darunter Alkohole, Aromaten und andere Lösungsmittel, Aromen, Duftstoffe und FAMEs.
  • Hohe thermische Stabilität
  • Temperaturgrenzen von 35 bis 280 °C
Zertifizierungen: Entspricht USP G16-Anforderungen.