ESD-Berufsschuhe, Sandalen, Nature, 4086/4096
Lieferant: Abeba
4086/43 4096/43 4086/42 4086/40 4086/37 4096/39 4086/45 4096/48 4096/47 4096/46 4096/45 4096/44 4096/42 4096/40 4096/38 4096/37 4096/36 4096/35 4096/34 4086/48 4086/47 4096/41 4086/44 4086/46 4086/41 4086/39 4086/38 4086/36 4086/35 4086/34
ABEB4086/43EA 80.3 EUR
ABEB4086/43 ABEB4096/43 ABEB4086/42 ABEB4086/40 ABEB4086/37 ABEB4096/39 ABEB4086/45 ABEB4096/48 ABEB4096/47 ABEB4096/46 ABEB4096/45 ABEB4096/44 ABEB4096/42 ABEB4096/40 ABEB4096/38 ABEB4096/37 ABEB4096/36 ABEB4096/35 ABEB4096/34 ABEB4086/48 ABEB4086/47 ABEB4096/41 ABEB4086/44 ABEB4086/46 ABEB4086/41 ABEB4086/39 ABEB4086/38 ABEB4086/36 ABEB4086/35 ABEB4086/34
ESD-Berufsschuhe, Sandalen, Nature, 4086/4096
Schuhe und Stiefel
Metallfreier ESD-Schuh aus Velourleder, mit oder ohne Fersenriemen und mit Gummilaufsohle (beständig gegen Kraftstoff, Öl, Säuren und Laugen).
  • Hautfreundliches, lederbezogenes Korkfußbett mit Zehengreifer
  • Desinfiziert zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Rutschfeste Spezial-Gummilaufsohle mit stoßdämpfendem System
  • Zwei verstellbare Ristriemen
Colour: Blue
Farbe: Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, SRC