ESD-Berufsschuhe, Sandalen, Nature, 4085
Lieferant: Abeba
4085/34 4085/35 4085/36 4085/37 4085/38 4085/39 4085/40 4085/41 4085/42 4085/43 4085/44 4085/45 4085/46 4085/47 4085/48
ABEB4085/34EA 72 EUR
ABEB4085/34 ABEB4085/35 ABEB4085/36 ABEB4085/37 ABEB4085/38 ABEB4085/39 ABEB4085/40 ABEB4085/41 ABEB4085/42 ABEB4085/43 ABEB4085/44 ABEB4085/45 ABEB4085/46 ABEB4085/47 ABEB4085/48
ESD-Berufsschuhe, Sandalen, Nature, 4085
Schuhe und Stiefel
ESD-Sandalen aus Glattleder und einer Gummilaufsohle (beständig gegen Kraftstoff, Öl, Säuren und Laugen).
  • Hautfreundliches, lederbezogenes Korkfußbett mit Zehengreifer
  • Desinfiziert zur Verringerung von Gerüchen und Bakterien
  • Rutschfeste Spezial-Gummilaufsohle mit stoßdämpfendem System
  • Verstellbarer Ristbereich mit Velcro® Klettverschluss
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, SRC