ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
Lieferant: Abeba
37343/44 37343/36 37343/35 37343/38 37343/39 37343/37 37343/48 37343/47 37343/46 37343/45 37343/43 37343/42 37343/41 37343/40
ABEB37343/44EA 70.5 EUR
ABEB37343/44 ABEB37343/36 ABEB37343/35 ABEB37343/38 ABEB37343/39 ABEB37343/37 ABEB37343/48 ABEB37343/47 ABEB37343/46 ABEB37343/45 ABEB37343/43 ABEB37343/42 ABEB37343/41 ABEB37343/40
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Dynamic, 37343
Schuhe und Stiefel
ESD-Clog aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Textil und einem feststehenden, verstellbaren Fersenriemen. Die TPU-Laufsohle ist beständig gegen Benzin, Öl und tierische Fette.
  • Feuchtigkeitsabsorbierendes Innenfutter
  • Auswechselbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen sind möglich
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • Waschbar bei 30 °C
Farbe: Schwarz/Gelb
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC