ESD Sicherheits-Stiefelette, Velcro® Klettverschluss, HACCP, Anatom, 32280
Lieferant: Abeba
32280/39 32280/36 32280/47 32280/48 32280/45 32280/44 32280/41 32280/40
ABEB32280/39EA 132 EUR
ABEB32280/39 ABEB32280/36 ABEB32280/47 ABEB32280/48 ABEB32280/45 ABEB32280/44 ABEB32280/41 ABEB32280/40
ESD Sicherheits-Stiefelette, Velcro® Klettverschluss, HACCP, Anatom, 32280
Schuhe und Stiefel
ESD-Halbstiefel aus Mikrofaser, mit reflektierendem Material, Velcro® Verschluss, gepolstertem Knöchelschutz und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und selbstreinigenden Profil.
  • Kälteisolierendes Futter
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Asymmetrische Fersen- und Flexzone für eine natürliche Bettung und Fußbewegung
  • TPU-Schuhgelenk, Senkfußeinlage und hohe Stabilität
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Waschbar bei 30 °C
Können in Küchen verwendet werden.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; HACCP; EN ISO 20345:2011; S3, SRC.