ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Anatom, 32147
Lieferant: Abeba
32147/36 32147/37 32147/38 32147/39 32147/40 32147/41 32147/42 32147/43 32147/44 32147/45 32147/46 32147/47 32147/48 32147/50 32147/49
114-1163EA 112 EUR
114-1163 114-1164 114-1165 114-1166 114-1167 114-1168 114-1169 114-1170 114-1171 114-1172 114-1173 114-1174 114-1175 ABEB32147/50 ABEB32147/49
ESD-Sicherheitsschuhe, Schlaufen-Schnür-System, Anatom, 32147
Schuhe und Stiefel
ESD-Schuh aus Velours mit atmungsaktiven Textileinsätzen, reflektierendem Material und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit und einem selbstreinigenden Profil.
  • Spezielles, schweißabsorbierendes Futter mit Silver Point
  • Austauschbare acc Wave Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
  • Desinfizierende Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Schützende Zehenkappe aus Stahl (200 J)
  • Kratzfeste Beschichtung im Fersenbereich
  • Für Einlagen geeignet
  • Ristbereich mit Schnürung
Farbe: Dunkelblau
EN 61340 (ESD); BGR 191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC