ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Velcro®, X-Light 7131031/7131036
Lieferant: Abeba
7131031/35 7131031/36 7131031/37 7131031/38 7131031/39 7131031/40 7131031/41 7131031/42 7131031/43 7131031/44 7131031/45 7131031/46 7131031/47 7131031/48 7131036/35 7131036/36 7131036/37 7131036/38 7131036/39 7131036/40 7131036/41 7131036/42 7131036/43 7131036/44 7131036/45 7131036/46 7131036/47 7131036/48
ABEB7131031/35EA 97.4 EUR
ABEB7131031/35 ABEB7131031/36 ABEB7131031/37 ABEB7131031/38 ABEB7131031/39 ABEB7131031/40 ABEB7131031/41 ABEB7131031/42 ABEB7131031/43 ABEB7131031/44 ABEB7131031/45 ABEB7131031/46 ABEB7131031/47 ABEB7131031/48 ABEB7131036/35 ABEB7131036/36 ABEB7131036/37 ABEB7131036/38 ABEB7131036/39 ABEB7131036/40 ABEB7131036/41 ABEB7131036/42 ABEB7131036/43 ABEB7131036/44 ABEB7131036/45 ABEB7131036/46 ABEB7131036/47 ABEB7131036/48
ESD-Sicherheitsschuhe, Sandalen, Velcro®, X-Light 7131031/7131036
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh aus Glattleder, Air Mesh -Textileinlagen, reflektierendem Obermaterial und einer kraftstoffbeständigen PU-Laufsohle.
  • Spezielle schweißabsorbierende Spezialfütterung mit Silberionen
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohlen bieten optimierten Komfort, orthopädische Einlegesohlen sind auch möglich
  • Sanitized® Behandlung reduziert Gerüche und Bakterienwachstum
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und Dämpfungssystem
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Doppelter Velcro® Klettverschluss
Colour: White or black
Farbe: Weiß/ schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S1, SRC.