Berufsschuhe, Clogs, X-Light, 711130/711135
Lieferant: Abeba
711130/35 711130/36 711130/37 711130/38 711130/39 711130/40 711130/41 711130/42 711130/43 711130/44 711130/45 711130/46 711130/47 711130/48 711135/35 711135/36 711135/37 711135/38 711135/39 711135/40 711135/41 711135/42 711135/43 711135/44 711135/45 711135/46 711135/47 711135/48
ABEB711130/35EA 87.1 EUR
ABEB711130/35 ABEB711130/36 ABEB711130/37 ABEB711130/38 ABEB711130/39 ABEB711130/40 ABEB711130/41 ABEB711130/42 ABEB711130/43 ABEB711130/44 ABEB711130/45 ABEB711130/46 ABEB711130/47 ABEB711130/48 ABEB711135/35 ABEB711135/36 ABEB711135/37 ABEB711135/38 ABEB711135/39 ABEB711135/40 ABEB711135/41 ABEB711135/42 ABEB711135/43 ABEB711135/44 ABEB711135/45 ABEB711135/46 ABEB711135/47 ABEB711135/48
Berufsschuhe, Clogs, X-Light, 711130/711135
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus Glattleder und einer leichten, kraftstoffabweisenden PU-Sohle.
  • Schweißabsorbierendes Spezialfutter mit Silver Point
  • Auswechselbare Active Comfort-Einlegesohle bietet optimierten Tragekomfort, orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized®-Behandlung reduziert Geruch und Bakterienwachstum
  • Leichte PU-Sohle mit hoher Rutschfestigkeit und Stoßdämpfungssystem
  • Klappsicherer, verstellbarer Fersenriemen
  • Ristbereich mit Gummizug
Geeignet für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelverarbeitung.
Farbe: Weiß oder Schwarz
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; OB, SRC.