Kunststoffdosen mit überlappendem Deckel
Lieferant: SEMADENI
1708 2113 1711 1994 1713 3390 2960 2961 2112 2055 4684 4685
216-1265EA 85.2 EUR
216-1265 216-3161 SEMA1711 SEMA1994 SEMA1713 SEMA3390 SEMA2960 SEMA2961 SEMA2112 SEMA2055 SEMA4684 SEMA4685
Kunststoffdosen mit überlappendem Deckel
Dosen Dosen, Universal
Kunststoffdosen, aus PP, klar, mit fest schließendem Deckel.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Leicht zu reinigen
Für Salben, Puder und Granulate geeignet.