Klärmittel, HistoChoice®
Lieferant: VWR Chemicals
H103-4LEA
211
EUR
H103-4L
H103-1L
Klärmittel, HistoChoice®
Färbemittel
Mikroskopie- und Färbereagenzien
Das Klärmittel HistoChoice Clearing Agent ist ein deutlich weniger gefährlicher Ersatz für Xylol/Toluol.
- Schnellere Auflösung von Wachsen
- Langsamere Verflüchtigung als Xylol, keine öligen Rückstände
- Mit organischen Eindeckmitteln kompatibel
HistoChoice kann in automatisierten Systemen mit Isopropanol eingesetzt werden.