Große, rechteckige Abfallbehälter
Lieferant: Gilac PROFESSIONNEL
G140521 G145521 G145621 G145821
216-2880EA 616 EUR
216-2880 CORAG145521 CORAG145621 CORAG145821
Große, rechteckige Abfallbehälter
Behälter Abfallbehälter
LDPE.
  • Beständig gegen mechanische und chemikalische Einflüsse
  • Haltbar und vielseitig
  • Leicht zu reinigen