Chemikalien-Schutzhandschuhe, Tricopren® 723
Lieferant: KCL by Honeywell
723.8 723.9 723.10 723.11
112-1751EA 71.5 EUR
112-1751 112-1752 112-1753 112-1754
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Tricopren® 723
Handschuhe
Dieser Handschuh wird zunächst einer Chloroprenschicht-Tauchung unterzogen, anschließend wird er in einen lösemittelfreien Kleber getaucht und schließlich erfolgt das Überziehen des Baumwolltrikots. Somit ist der Handschuh komplett beschichtet, undurchlässig und bietet eine hohe chemische und mechanische Beständigkeit.
  • Latexfrei
  • Gute Griffigkeit beim Handling von nassen Teilen aufgrund des Innenhandprofil
  • Flexibel bei Wärme und Kälte, gutes Tastgefühl
  • Nahtloser Trikot ermöglicht eine hervorragende Feinfühligkeit
Ideal for removal of contaminated parts from dipping baths, handling contaminated heavy parts, cleaning and maintenance in chemical plants and when working with oily and greasy parts.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (AJKLMS); Cat. III; AQL < 0,65
Food contact approved.