Industriehandschuhe, Showa 377
Lieferant: Showa
377-6/S 377-8/L 377-9/XL 377-10/XXL 377-7/M
112-5809EA 1190 EUR
112-5809 112-5811 112-5812 112-5808 112-5810
Industriehandschuhe, Showa 377
Handschuhe
Diese nahtlosen Handschuhe aus Polyester/Nylon-Strickgewebe besitzen eine Nitrilschaumbeschichtung, die die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Schmiermitteln und Abrieb schützen. Da die Handschuhe undurchlässig sind, eignen sie sich für Arbeiten in öligen und feuchten Umgebungen.
  • Vollständig beschichtet, extra Beschichtung auf der Handfläche
  • Verstärkter Strickbund, Wellenkante, anatomische Form
  • Robust, hohe Beweglichkeit und gute Reißfestigkeit
  • Optimale dauerhafte Griffsicherheit
Ideal für leichte Montagearbeiten in der Baubranche, in der Schifffahrt und in der petrochemischen Industrie.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X), Kat. II