Schutzhelme, uvex airwing B-S
Lieferant: UVEX
9762.521 9762.421
UVEX9762.521EA 19.1 EUR
UVEX9762.521 UVEX9762.421
Schutzhelme, uvex airwing B-S
Schutzhelme Schutzhelme
Helmschale aus Polyethylen mit drei variablen Ventilationsöffnungen und konventioneller Innenausstattung für eine individuelle, bequeme Passform.
  • Mit kurzem Schirm für erweitertes Blickfeld nach oben
  • Bietet Schutz auch bei sehr niedrigen Temperaturen
Größe: 510 bis 610 mm
Zertifizierungen: EN 397