Sicherheitsstiefel, Schlupfform
Lieferant: M S A
0306000041/37 0306000041/38 0306000041/39 0306000041/40 0306000041/41 0306000041/42 0306000041/43 0306000041/44 0306000041/45 0306000041/46 0306000041/47 0306000041/48
114-4786EA 28.4 EUR
114-4786 114-4787 114-4788 114-4789 114-4790 114-4791 114-4792 114-4793 114-4794 114-4795 114-4796 114-4797
Sicherheitsstiefel, Schlupfform
Schuhe und Stiefel
Antistatische, wasserabweisende Sicherheitsstiefel mit profilierter Laufsohle (öl- und benzinbeständig).
  • Nageldurchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Für Anwendungen in der Industrie, im Baugewerbe, in der Logistik oder der industriellen Reinigung geeignet.
Farbe: Gelb
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S5