ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, GX 120
Lieferant: ATLAS - the shoe company
53035 53036 53037 53038 53039 53040 53041 53042 53043
114-4651EA 0 EUR
114-4651 ATLA53036 ATLA53037 ATLA53038 ATLA53039 ATLA53040 ATLA53041 ATLA53042 ATLA53043
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, GX 120
Schuhe und Stiefel
Antistatischer ESD-Sicherheitsclog für Damen aus wasserdichtem Leder und Sneaker-Laufsohle (3 mm; hitzebeständig bis 170 °C, beständig gegen Öl, Säure und Benzin).
  • Hautfreundlich, abriebfestes aktiv-X Futter mit verbesserter Atmungsaktivität
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • 3D-Dämpfungssystem: druckentlastende Einlegesohle, gepolsterte Komfort-Zwischensohle, dynamisches Laufsohlensystem aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Elektrischer Kontaktwiderstand von 1×10⁵ bis 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2